Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Steuergerät, 230 V Euro
Die platzsparenden Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul-Controller eignen sich beispielsweise für die Rührer Micro, Mini, Compact und Maxi.
367.00 € - 373.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
Höhe (metrisch) | 5 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
Länge (metrisch) | 9,6 cm |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10217437
|
Thermo Scientific™
50119115 |
230 V, Europa |
367.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15110775
|
Thermo Scientific™
50119118 |
230 V, Großbritannien |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10046704
|
Thermo Scientific™
50119119 |
115 V, USA |
373.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sparen Sie viel Platz mit den Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul Steuergeräten für Micro, Mini, Compact und Maxi Rührer.
Merkmale:- Bietet Rührleistung für kleine bis mittlere Volumina von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität
- Empfohlen für das Einpunkt-Rühren von bis zu 250 ml
Bestellinformationen:
Nur als Ersatzsteuerung bestellbar.
Spezifikation
Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer | |
5 cm | |
9,6 cm | |
130 bis 1000 U/min | |
0 °C bis 40 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
2,4 in. | |
3,7 in. x 2,4 in. x 1,9 in., 9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm | |
130 U/min bis 100 U/min |
1,9 in. | |
3,7 in. | |
7 w | |
±3 | |
Rührersteuerung | |
6,3 cm | |
± 3 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.