Beschreibung
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
Die Rührer der Variomag Modellreihe Mini werden mit dem von Ihnen gewählten Steuergerät geliefert.
- Nicht größer als ein Daumennagel, ideal für das Rühren von Küvetten
- Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
- Rührvolumen bis zu 5 ml
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzklasse IP 68 (nur Rührer)
- ###Verbinden und synchronisieren Sie bis zu 8 Mini-Rührer mit einem Controller mit optionalen Verteilern und 50088140 Rührer
Bestellinformationen:
Wählen Sie unter zwei verschiedenen Steuergeräten: dem platzsparenden Telemodul Standardsteuergerät oder dem Telemodul 20 C mit Mikroprozessorsteuerung, variabler Leistungseinstellung und individuell belegbaren Programmtasten.
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 130 bis 1.400 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Fassungsvermögen | 5 l |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 100/240 V |
| Wirkleistung | 0,5/0,1/0,15/0,2 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 0,47 x 0,47 x 0,19 in. (12 x 12 x 5 mm) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Höhe (metrisch) | 5 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,47 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.