Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Distributoren (Verbindung und Synchronisierung)
Stellen Sie mit diesen Tischverteilern für die Verwendung mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 50091720
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Verteilern (Link und Sync) identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher, und verwenden Sie diese mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi.
- Simultane Steuerung von 2, 4, 6 oder 8 Mini, Micro oder Compact Rührern mit einem externen Telemodul 20 °C oder Telemodul 40 °C Steuergerät
- Simultane Steuerung von 2 oder 4 Maxi Rührern mit einem externen Telemodul 20 °C oder Telemodul 40 °C Steuergerät
- Gleichmäßige Verteilung für synchronisiertes Rühren
Spezifikation
Verteiler mit 4 Positionen | |
Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer | |
Tisch-Verteiler |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.