Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C Controller 100–240 V
Der Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C Controller gewährleistet höhere Drehzahlen und mehr Leistungseinstellungen als Standardcontroller.
Marke: Thermo Scientific™ 50090774
Additional Details : Netto-Gewicht : 2.27700kg
Description
Der Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C Controller gewährleistet höhere Drehzahlen und mehr Leistungseinstellungen als Standardcontroller. Cimarec™ i 40 C Controller sind im Lieferumfang der Maxi- und Telesystems-Rührer enthalten.
Merkmale:- Erhöhte Nennrührleistung von bis zu 40 W für anspruchsvollere Anwendungen
- 10 Leistungseinstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Wärmeabgabe
- Komfortable Einhandbedienung durch Drehen und Drücken des Einstellrads
- Drei individuell belegbare Tasten zum Speichern und Abrufen von Programmen für einen schnellen Systemstart
- Der letzten Einstellungen werden gespeichert
- Rocking-/Shake-Modus kehrt für eine sanfte Vor- und Rückwärtsrührbewegung die Richtung des Rührstabs um
- RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung und Steuerung per PC
Bestellinformationen:
Nur als Ersatzsteuerung bestellbar.
Specifications
40C Regler | |
9.5 cm | |
16.5 cm | |
40 W | |
± 1 | |
0 °C bis 40 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
6.1 in. | |
± 1 | |
100 U/min bis 2000 U/min |
3,7 in. | |
6.4 Zoll | |
5 s bis 60 min | |
100 bis 2000 U/min | |
5 s bis 60 min | |
Rührersteuerung | |
15.5 cm | |
100/240 V | |
25 bis 100 (10 Stufen) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.