Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C Steuergerät, 100-240 V
Vereinfachen Sie den Betrieb mit diesem anwenderfreundlichen, menügesteuerten Mikroprozessor-Controller, der im Lieferumfang der Micro-, Mini-, Compact-, Maxi- und Telesystems-Rührer enthalten ist.
Marke: Thermo Scientific™ 50090773
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Vereinfachen Sie den Betrieb mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20 C Controller, einem anwenderfreundlichen, menügesteuerten Mikroprozessor-Controller, der im Lieferumfang der Micro-, Mini-, Compact-, Maxi- und Telesystems-Rührer enthalten ist.
Merkmale:- Komfortable Einhandbedienung durch Drehen und Drücken des Einstellrads
- Drei individuell belegbare Tasten zum Speichern und Abrufen von Programmen für einen schnellen Systemstart
- Der letzten Einstellungen werden gespeichert
- Rocking-/Shake-Modus kehrt für eine sanfte Vor- und Rückwärtsrührbewegung die Richtung des Rührstabs um
- Vier Leistungseinstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Wärmeabgabe
Bestellinformationen:
Nur als Ersatzsteuerung bestellbar.
Spezifikation
20C-Regler | |
9.5 cm | |
16.5 cm | |
20 w | |
± 1 | |
0 °C bis 40 °C bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
6.1 in. | |
± 1 | |
130 U/min bis 1.400 U/min |
3,7 in. | |
6.4 Zoll | |
5 s bis 60 min | |
130 bis 1400 U/min | |
5 s bis 60 min | |
Rührersteuerung | |
15.5 cm | |
100/240 V | |
25/50/75/100 (4 Stufen) |