Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsamer Rührer für Zellkultur
Mit diesem langsamen Rührer können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen sanft umrühren.
697.47 € - 2492.40 €
Spezifikation
Geschwindigkeit 5 bis 120 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Form Quadratisch
Wirkleistung 4 W
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Rührpositionen Geschwindigkeit Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Rührpositionen Geschwindigkeit Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11764687
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50119113
1 5 bis 120 U/min 20 l
697.47 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11784687
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50119114
4 5 bis 120 U/min 5 l
2492.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Slow-Speed-Rührer für Zellkulturen können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen umrühren. Dieses Produkt bietet ein sanftes Rühren und eine geringe Wärmeabgabe zum Schutz empfindlicher Zellkulturen innerhalb von CO-2 Inkubatoren.
Merkmale:
  • Das hermetisch versiegelte Gehäuse ist resistent gegenüber Mikroorganismen und eine separate externe Steuerung stellt sicher, dass nur der hermetisch versiegelte Rührer dem CO ausgesetzt wird2 Umwelt-
  • Der Betrieb ohne Wärme schützt die thermisch empfindliche Zellkultur und beeinträchtigt die Bedingungen der Inkubatorkammer nicht
  • Das Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und schützt vor aggressiven Medien
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Die Steuerung verfügt über anpassbare Stromeinstellungen zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der Wärmeabgabe
  • Die Umgebungstemperatur beträgt -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • Schutzklasse IP 68
Optimales Rühren:
  • Ruhiges und gleichmäßiges Rühren bei niedrigen Drehzahlen von 5 U/min
  • Einstellige Rührer können bis zu 20 Liter rühren
  • Vierstellige Rührer können bis zu 5 Liter je Rührstelle verarbeiten
Erfordert: Steuereinheit
Biomodul 40 B (separat geliefert)
Garantie: 5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 120 U/min
Quadratisch
2,4 in.
0,4 bis 4 W
Rührer
Edelstahl
4 W
6 cm
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.