Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Regler
Stellen Sie mit dieser externen Steuereinheit die Drehzahl von 100 auf1000 U/min ein, die für die Verwendung mit den Rührern Mobil10 und Mobil25 erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 50119120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.65000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12066319
  • 322.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie mit dem Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, einer externen Steuereinheit, die für die Verwendung mit den Rührern Mobil 10 und Mobil 25 erforderlich ist, die Drehzahl von 100 auf 1000 ein.
  • Anlaufautomatik für sichere Beschleunigung des Rührstabes
Spezifikation
Spezifikation
Mobil 10 und Mobil 25 Rührer
Rührersteuerung
230 V
100 bis 1000 U/min
230 V
100 U/min bis 1000 U/min