Learn More
Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416689
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Ein Diazo-Stilben-Farbstoff
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2870-32-8
Summenformel C30H26N4Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 680.66
MDL-Nummer MFCD00007488
InChI-Schlüssel YQMJDPHTMKUEHG-RPKDOIGLSA-L
Synonym chrysophenine g, chrysophenine j, chrysophenine y, aurophenine o, chrysophenine gp, chrysophenine ns, direct yellow c, benzo yellow lg, erie yellow y, chrysophenine esp
PubChem CID 54603156
IUPAC-Name disodium 5-[2-(4-ethoxyphenyl)diazen-1-yl]-2-[(1Z)-2-{4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazen-1-yl]-2-sulfonatophenyl}ethenyl]benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(\C=C/C2=CC=C(C=C2S([O-])(=O)=O)N=NC2=CC=C(OCC)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysophenine sodium salt
Farbe Orange bis Orangerot
Menge 50 g
Formelmasse 680.66
Physikalische Form Pulver