Learn More
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific Artikelnummer.: 15910721
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific
Artikelnummer. 15910721 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
4 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15910721
Marke: Fisher Scientific Chemical Div T001024000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Methanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten.Chromplete Methanol eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Methanol erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für die Verwendung in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Extinktion ≤1.00, ≤ 0.23, ≤ 0.11, ≤ 0.01
CAS Min. % 0.999
Farbe ≤ 5 APHA
Dichte 0.775 – 0.780
Siedepunkt 148.5°F
Menge 4 L
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Chromplete
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1.0 ppm
Hinweise zum Prozentgehalt Minimum, GC-FID
Titrierbare Säure ≤0.0003 meq/g
Titrierbare Base ≤0.0002 meq/g
UN-Nummer 1230
Wasser ≤0.07%
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9%
Güte ACS/GC/HPLC-Gradient/Pestizid/Spektralphotometrie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2043487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001024000,T001021000,T001022500
Chargennummer2039696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001024000,T001021000,T001022500
Chargennummer2041042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001024000,T001021000,T001022500
Chargennummer2400847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001024000,T001021000,T001022500
Chargennummer2213021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberT001024000,T001021000,T001022500
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chromplete™ Methanol, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific >