Learn More
Chromplete™ Acetonitril, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 L
Verpackung:
Aluminiumkanne
Beschreibung
Chromplete Acetonitril erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für die Verwendung in:
- HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
- UV-Spektrophotometrie
- Präparative Chromatographie
- Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
- Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
- Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Schmelzpunkt | -51°F |
Extinktion | <0.1 at 195 nm, <0.05 at 200 nm, <0.02 at 210 nm, <0.01 at 220 nm |
CAS Min. % | 0.9995 |
Farbe | ≤ 5 APHA |
Dichte | 0.775 - 0.78 |
Siedepunkt | 180°F |
Menge | 4 L |
Verpackung | Aluminiumkanne |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2237171 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2411309 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2173382 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2359367 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
2491151 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | T001014000,T001011000,T001012500 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile Chromplete
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Chromplete™ Acetonitril, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur