Learn More
Chromplete™ Acetonitril, HPLC/GC, erfüllt die analytischen Anforderungen von ACS/USP, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15955310
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 L
Verpackung:
Aluminiumkanne
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Acetonitril eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, Spektrophotometrie und erfüllt die analytischen Anforderungen von USP.
Chromplete Acetonitril erfüllt die analytischen Anforderungen von USP und eignet sich für die Verwendung in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • Pestizidanalyse durch GC oder HPLC
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -51°F
Extinktion <0,1 bei 195 nm, <0,05 bei 200 nm, <0,02 bei 210 nm, <0,01 bei 220 nm
CAS Min. % 0.9995
Farbe ≤ 5 APHA
Dichte 0,775 - 0,78
Siedepunkt 180°F
Menge 2,5 l
Verpackung Aluminiumkanne
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Chromplete
Brechungsindex 1,3405 - 1,3425
Rückstand nach Verdampfung ≤ 0,8 ppm
Hinweise zum Prozentgehalt Minimum, GC-FID
Titrierbare Säure ≤ 0.008 mEq/g
Titrierbare Base ≤ 0.0006 mEq/g
UN-Nummer 1648
Wasser ≤ 0,01 %
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 0.9995
Güte ACS/GC/HPLC-Gradient/Pestizid/Spektralphotometrie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile Chromplete
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.