missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
GFP VHH konjugiert mit Alexa Fluor™ 488.
171.00 € - 364.00 €
Spezifikation
Clonality | Monoklonal |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) |
Konjugat | Alexa Fluor™ 488 |
Zielspezifität | AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
Inhalt und Lagerung | Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. 6 Monate lang stabil. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17343333
|
Proteintech
GB2AF488-10 |
10 μl |
171.00 €
10 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17353333
|
Proteintech
gb2AF488-50 |
50 μl |
364.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Anti-GFP VHH/ Nanobody konjugiert mit einem Fluoreszenzfarbstoff für IF/ Mikroskopie
Spezifikation
Monoklonal | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Versand bei Umgebungstemperatur. Bei -20°°C/4 °F lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Bei Erhalt aliquotieren. Vor Licht schützen. 6 Monate lang stabil. |
Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Immunzytochemie (ICC) | |
AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts