missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Chromogenic Cronobacter Isolation Agar
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Ensure accurate isolation of Cronobacter species with Chromogenic Cronobacter Isolation Agar, providing clear differentiation and reliable results.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Füllvolumen | 17 mL |
| Menge | 10 Platten |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur