Learn More
Thermo Scientific™ Chromogener Coliformen-Agar (dehydriert)
Beschreibung
Zählung und Unterscheidung von coliformen Bakterien und Escherichia coli in Wasserproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ chromogenen Coliformen-Agar gemäß ISO 9308-1-Richtlinien für die Wasserqualitätsanalyse. Einfache Unterscheidung von Zielorganismen:E. coli bildet dunkelblaue/violette Kolonien und coliforme Bakterien bilden rosa bis rote Kolonien. Sie erzielen einen vollständigen Nachweis innerhalb von 24 Stunden ohne die Notwendigkeit einer weiteren Subkultivierung.
Chromogener Coliformen-Agar ermöglicht einen schnellen, genauen und effizienten Nachweis von coliformen Bakterien und E. coli bei der mikrobiologischen Qualitätskontrolle von Trinkwasser, desinfiziertem Schwimmbadwasser und Proben aus Kläranlagen. Die Richtlinie ISO 9308-1: 2014 Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien – Teil 1: Membranfiltrationsverfahren für Wässer mit niedriger Begleitflora beschreibt ein auf der Membranfiltration beruhendes Verfahren mit anschließender Zellkultur auf einem chromogenen Coliformen-Agar-Medium und abschließender Berechnung der Anzahl der Zielorganismen in der Probe.
Der chromogene Coliformen-Agar nutzt zur Unterscheidung spezifische Enzyme, die im Zusammenhang mit allgemeinen coliformen Bakterien und E. coli auftreten.
- Bei der Aufspaltung des Chromogens Lachs-GALs durch D-Galaktosidase entsteht eine rosa bis rote Färbung. Diese Färbung und das Enzym stehen im Zusammenhang mit coliformen Bakterien.
- E. coli enthält D-Galactosidase, die Lachs-GAL aufspaltet. Aber E. coli enthält auch D-Glucuronidase, die das Chromogen X-Glucuronid aufspaltet. Die Kombination dieser Chromogene erzeugt eine dunkelblaue bis violette Einfärbung, die auf E.coli hinweist.
- Tergitol-7 im Medium hemmt Gram-positive Bakterien und Gram-negative Bakterien mit Ausnahme der coliformen Bakterien.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
| Beschreibung | Chromogener Coliformen-Agar (dehydriert) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |