Learn More
Chrom(VI)-oxid, ACS, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.45 € - 144.72 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Summenformel | CrO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.99 |
MDL-Nummer | MFCD00010952 |
InChI-Schlüssel | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide |
PubChem CID | 14915 |
ChEBI | CHEBI:48240 |
IUPAC-Name | Trioxochrom |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11347928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036468.22 |
100 g |
50.45 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11337928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036468.36 |
500 g |
144.72 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verchromen, Verkupfern, Aluminiumanodisieren, Korrosionsschutzmittel, Fotografie, Keramikglasuren, Farbglas, Oxidationsmittel in der organischen Chemie
Chemische Identifikatoren
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
14915 | |
Trioxochrom |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
CHEBI:48240 | |
O=[Cr](=O)=O |
Spezifikation
250°C (decomposition) | |
196°C | |
1333-82-0 | |
>98+% | |
MFCD00010952 | |
14,2235 | |
Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid. | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
CHEBI:48240 | |
≥98% | |
Hygroskopisch |
Chromium oxide | |
For analysis ACS | |
Kristallin | |
CrO3 | |
UN1463 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxochrom | |
14915 | |
99.99 | |
ACS | |
2.7 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H271-H301-H310-H330-H334-H340-H350-H372-H361-H314-H318-H317
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P283-P284-P285-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P333+P313-P353-P363-P370+P378q-P3
H271-H301-H310+H330-H314-H317-H334-H335-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CHROMTRIOXID, ANHYDRISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 215-607-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen