Learn More
Chrom-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.00 € - 259.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7788-99-0 |
---|---|
Summenformel | CrKO8S2·12H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 499.39 |
MDL-Nummer | MFCD00149917 |
InChI-Schlüssel | ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p |
PubChem CID | 24596 |
IUPAC-Name | Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10012890
|
Thermo Scientific Acros
222520050 |
5 g | Glasflasche |
30.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10657372
|
Thermo Scientific Acros
222521000 |
100 g | Kunststoffflasche |
34.60 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10616222
|
Thermo Scientific Acros
222525000 |
500 g | Kunststoffflasche |
58.60 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10472835
|
Thermo Scientific Acros
222520025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
259.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7788-99-0 | |
499.39 | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
24596 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] |
CrKO8S2·12H2O | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat |
Spezifikation
Chromium potassium sulfate dodecahydrate | |
p.a. | |
Violett | |
98.0 to 102% (Iodometry) | |
CrK(SO4)2·12H2O | |
15, 2233 | |
Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C). | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3] | |
499.39 | |
499.39 | |
1.83 |
89.0°C | |
7788-99-0 | |
Kristalle | |
CrKO8S2·12H2O | |
MFCD00149917 | |
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p | |
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J | |
Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat | |
24596 | |
≥98% | |
1.8300g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei anhaltender Augenreizung:Holen Sie sich medizinische
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6850000
RUO – Research Use Only