Learn More
Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479403
Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479403
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11479403
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11816.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chrom(III)-Kaliumsulfat wird für die Gerbung von Leder und als photographischer Filmhärter verwendet. Es wird bei der Herstellung von chromhaltigen Katalysatoren verwendet, es wird in Beizmittel in der Druck- und Färbeindustrie verwendet und kann auch als analytisches Reagenz verwendet werden. Außerdem wird es auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 24 G/100 ml (15 °C)
Hinweise
Nicht kompatibel mit Magnesium, Aluminium. Vor Hitze geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-99-0
Summenformel CrH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 499.386
MDL-Nummer MFCD00149917
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 89°C
Menge 500 g
Strukturformel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Formelmasse 499.39 (283.21 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.83
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2022 Catalog NumberA11816.0E,A11816.36,A11816.22
Chargennummer10203993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11816.0E,A11816.36,A11816.22
Chargennummer10159333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11816.0E,A11816.36,A11816.22
Chargennummer10182908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11816.0E,A11816.36,A11816.22
ChargennummerF3540A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11816.0E,A11816.36,A11816.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Name des Produkts
Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >