Learn More
Chrom(III)-oxid, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
53.16 € - 166.83 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11373318
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036258.14
25 g
53.16 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11363318
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036258.22
100 g
166.83 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For vacuum deposition. It can be used in selective oxidation. It is mainly used for smelting metal chromium and chromium carbide. It is used as coloring agent for color painting on enamelware and porcelain ware, imitation leather or building material. It is also used for making sun-proof coating, abrasive, green polishing compound and special printing ink for printing bank note. It is used as catalyst for organic synthetic chromium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1308-38-9
151.99
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
517277
Oxo(oxochromiooxy)chrom
Cr2O3
MFCD00010949
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
CHEBI:48242
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Chromium oxide
Verschmolzene Klumpen 3 bis 6 mm
Cr2O3
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
151.99
CHEBI:48242
5.22g/mL
1308-38-9
99.6% (metals basis)
MFCD00010949
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Oxo(oxochromiooxy)chrom
517277
151.99
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-160-9