Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, puriss. p.a., ≥98.0 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
25 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat |
Schmelzpunkt | 60 °C |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Cr(NO3)3 · H2O |
UN-Nummer | UN2720 |
Formelmasse | 400.15 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98.0 % |
Güte | Puriss. p.a. |
Verpackung | Fass mit Inneneinsatz |
Dichte | 1.89 gcm3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, puriss. p.a., ≥98.0 %, Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur