Learn More
Chrom(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex (1:3) 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10750945
Chrom(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex (1:3) 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750945
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10750945
Marke: Thermo Scientific Acros 389850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10170-68-0
Summenformel C12H24Cl3CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 374.67
MDL-Nummer MFCD00013222
InChI-Schlüssel CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuranMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11100829
IUPAC-Name Tetrahydrofuran,trichlorchrom
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Schmelzpunkt 143.0°C
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Formelmasse 374.67
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number389850100,389850010
ChargennummerA0436111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number389850100,389850010
ChargennummerA0431906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number389850100,389850010
ChargennummerA0409884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2022 Catalog Number389850100,389850010
ChargennummerA0372288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2020 Catalog Number389850100,389850010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorid-Tetrahydrofuran-Komplex (1:3) 98 %, Thermo Scientific Chemicals >