Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Öse, Chrom-Nickel
Kalibriert zur Entfernung einer gleichmäßigen, genauen Materialmenge Pro-Lab Diagnostik™ Nichrome Impfösen sind kostengünstige Nickel-Chrom-Drahtösen in verschiedenen Größen von 1 bis 10 μl. Die Standard- und Heavy Gauge-Drahtösen eignen sich für den Einsatz mit isolierten Halterungen (separat erhältlich).
48.75 € - 160.00 €
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Inside | Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11909054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL104 |
2,26 mm | Standardanschluss |
48.75 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11919054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL105 |
1,59 mm | Standard |
48.75 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11999044
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL102 |
2,91mm | Standard |
48.75 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12860155
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL-133 |
2,52 mm | Schwer |
160.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eine Impföse ist ein einfaches Werkzeug, um mikroskopische Organismen von einer Kultur- oder Brühenplatte zu sammeln und zu übertragen. Die kleine Öse entfernt eine gleichmäßige Menge an Inokulum mittels der Oberflächenspannung. Die Impföse muss vor und nach jedem Gebrauch flammsterilisiert werden, um Kreuzkontaminationen zwischen den Kulturen zu vermeiden. (Die Öse muss nach der Sterilisation abgekühlt werden, um eine Zerstörung der Organismen zu vermeiden.)
- Gefertigt aus preiswertem Nickel-Chrom in Standard- oder Schwerlastdrahtqualität
- In 6 Größen erhältlich: 1 μl/1.59 T bis 10 μl/5.05 T
- In Sets von 25 Impfösen verpackt
- Halter mit isolierten Griffen separat erhältlich
Spezifikation
Chrom-Nickel | |
Impföse |