Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Saeulen Flash RS 40 Fuellmaterial: SiOH Fuellmenge: 40 g Mat (VE=15 Stück)
Marke: Macherey-Nagel™ 732803
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
171 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |