Learn More
Macherey-Nagel™ 732813 Chromabond Flash RS 40
Artikelnummer. 10339384 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
ID:26,4mm
Artikelnummer. 10339384
Marke: Macherey-Nagel™ 732813
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 171 mm
Material Polypropylen
Typ Flash-Säule
Säulentyp Flash-Säule
Zur Verwendung mit (Geräte) Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf