Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 4 Füllmaterial: C18ec Füllmenge: 4,3 g Material: PP
Marke: Macherey-Nagel™ 732810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
98 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |