Learn More
Cole Parmer PURESEP-T™ Septen für die Chromatographieforschung
PURESEP-T™ Septen für die Chromatographieforschung bestehen aus PTFE- und Polyimid-Folien auf Silikongummibasis. PTFE sorgt für maximale Trägheit und geringes Bluten
Marke: Cole Parmer 01994-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
PURESEP-T™ Septen für die Chromatographieforschung bestehen aus PTFE- und Polyimid-Folien auf Silikongummibasis. PTFE sorgt für maximale Trägheit und geringes Bluten
Spezifikation
437 °F | |
225 °C | |
6 mm |
Silikon mit PTFE- und Polyimid-Folien | |
Silikon, gering blutend | |
50/Packung |