Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 7
Artikelnummer. 15932800 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
460 mm x 570 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15932800
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2507460570K
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 50/Packung, 150 g/m2
Abmessungen (L x B) 460 mm x 570 mm
Filmdicke 0.32 mm
Format Bogen
Güte FN 7
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)