Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 3
Artikelnummer. 15902800 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
185 mm
200 mm
Breite (metrisch):
200 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15902800
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2503200200N
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100/Packung, 90 g/m2
Abmessungen (L x B) 200 mm x 200 mm
Filmdicke 0.19 mm
Format Bogen
Güte FN 3
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Breite (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) 200 mm