Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 1
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
470 mm
Breite (metrisch):
400 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 100/Packung, 90 g/m2 |
| Abmessungen (L x B) | 470 mm x 580 mm |
| Filmdicke | 0.19 mm |
| Format | Bogen |
| Güte | FN 1 |
| Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |
| Breite (metrisch) | 580 mm |
| Länge (metrisch) | 470 mm |