Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 1
Artikelnummer. 15962790 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
470 mm
Breite (metrisch):
400 mm
580 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15962790
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2501400400N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100/Packung, 90 g/m2
Abmessungen (L x B) 400 mm x 400 mm
Filmdicke 0,19 mm
Format Bogen
Güte FN 1
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Breite (metrisch) 400 mm
Länge (metrisch) 400 mm