Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 4
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
25.40 € - 78.60 €
Spezifikation
Beschreibung | 100/Packung, 125 g/m2 |
---|---|
Filmdicke | 0.24 mm |
Format | Scheibe |
Güte | FN 4 |
Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-125 |
125 mm |
25.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-504-300 |
300 mm |
78.60 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
100/Packung, 125 g/m2 | |
Scheibe | |
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |
0.24 mm | |
FN 4 |