Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 4
Artikelnummer. 15912960 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
125 mm
300 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15912960
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3504300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 100/Packung, 125 g/m2
Außendurchmesser (metrisch) 300 mm
Filmdicke 0.24 mm
Format Scheibe
Güte FN 4
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)