Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und Rollrand
Click to view available options
Säulenkapazität:
125 mL
430 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Chromatographiesäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Typ | Chromatographiesäule |
| Säulenkapazität | 125 mL |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Material | Duran Glas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Enthält | PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung |