Learn More
Lenz Laborglasintrumente Chromatographiesäulen mit Frit- und NS-Buchse mit PTFE- oder Nadelventil-Absperrhahn
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
110.00 € - 136.00 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10007799
|
Lenz Laborglasintrumente
05450803 |
15 mm |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10017799
|
Lenz Laborglasintrumente
05450806 |
30 mm |
136.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10755632
|
Lenz Laborglasintrumente
05450804 |
20 mm |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994011
|
Lenz Laborglasintrumente
05450801 |
10 mm |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chromatographiesäulen
- Mit Sinterfritte (Porosität:0)
- Mit PTFE-Absperrhahn oder Nadelventil-Absperrhahn (Bohrung:0 bis 2,5 mm)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Nadelventil-Sperrhahn |