Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel
80.00 € - 163.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Chromatographiesäule |
---|---|
Typ | Chromatographiesäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
Material | Duran Glas |
Enthält | 0 bis 2,5 mm Öffnung PTFE-Hahn Absperrhahn |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10121811
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450704 |
125 mL |
163.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10030511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450701 |
15 ml |
81.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10271171
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450702 |
23 mL |
80.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10668075
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450700 |
8 mL |
82.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10529581
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450703 |
35 mL |
128.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10191851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05450706 |
430 mL |
128.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 14/23. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Mit eingeschmolzener Fritte Porosität 0, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Länge effektiv: 200mm
φ Innen: 15mm
Volumen: 35mL
Spezifikation
Chromatographiesäule | |
Chromatographische Anwendungen | |
0 bis 2,5 mm Öffnung PTFE-Hahn Absperrhahn |
Chromatographiesäule | |
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographische Säulen mit Fritte und NS-Sockel