Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P Kartusche
Auflösen einer Vielzahl von Verbindungen von Wasser oder Öl. Chromafix™ HR-P Kartuschen enthalten ein hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz und werden für die SPE verwendet.
185.00 € - 330.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aromatische Stoffe, Phenol aus Wasser, Nitroaromate aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAH aus Öl |
---|---|
Partikelgröße | 50 bis 100 μm |
Sorbens | HR-P |
Typ | Chromafix HR-P Kartusche |
Menge | 50 Packung |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10368211
|
Macherey-Nagel™
731840 |
330 mg |
330.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10246851
|
Macherey-Nagel™
731841 |
680 mg |
275.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10678572
|
Macherey-Nagel™
731839 |
200 mg |
185.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Hochporöses Polystyrol-Divinylbenzol-Copolymer
- Spezifische Oberfläche 1200 m2/g.
- Partikelgröße 50–100 μm
- Sehr hohe Bindungskapazität, bis zu 30 Prozent des Adsorptionsgewichts (zum Vergleich: Silika-Adsorbentien etwa 3 Prozent)
Empfohlene Anwen-dung:
- Aromatische Verbindungen
- Phenole aus Wasser
- Nitroaromaten aus Wasser
- Pestizide aus Wasser
- PAHs aus Öl
Spezifikation
Aromatische Stoffe, Phenol aus Wasser, Nitroaromate aus Wasser, Pestizide aus Wasser, PAH aus Öl | |
HR-P | |
50 Packung | |
1200 m2/g |
50 bis 100 μm | |
Chromafix HR-P Kartusche | |
Polystyrol-Divinylbenzol-Adsorberharz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-P Kartusche