Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle
Beschreibung
Sparen Sie Platz im Kühlgerät, und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport. Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle sind in verschiedenen Materialien, Farben und Kapazitäten für vielfältige Anwendungsanforderungen erhältlich.
Wählen Sie aus einem Sortiment an chemisch beständigen und sehr robusten Gestellen.
- Aluminium- und Kunststoffmodelle sind temperaturbeständig von -90 bis +121°C (-130 bis +250°F)
- Aluminium- und Kunststoffmodelle sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fläschchenständer |
| Beschreibung | Vial Rack |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Silver |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen (104) |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 11 mm Außendurchmesser |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.