Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle
Beschreibung
Sparen Sie Platz im Kühlgerät, und sorgen Sie gleichzeitig für Sicherheit auf dem Labortisch und beim Transport. Thermo Scientific™ Chromacol Fläschchengestelle sind in verschiedenen Materialien, Farben und Kapazitäten für vielfältige Anwendungsanforderungen erhältlich.
Manuelle Crimper
- Leichte Präzisions-Crimper
- Zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- oder Serumröhrchen, gewährleisten sicheres und reproduzierbares Bördeln
- Der Griff besitzt eine justierbare Stellschraube, sodass Verschlüsse mit Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden können
- Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
Zangen zum manuellen Entbördeln
- Zum Entfernen von Verschlüssen von Chromatographie- oder Serumröhrchen mit nur minimaler Beschädigung des Röhrchenrandes
- Entbördelkopf einfach auf den Verschluss aufsetzen, und zum Entfernen drücken
- Zur Verwendung mit Standard-Aluminiumverschlüssem; kann auch viele Stahlverschlussarten entfernen
Zange zum manuellen Entdeckeln
- Geschmiedete Zange, mit angepasster Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen
- Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Fläschchenständer |
| Beschreibung | Fläschchengestell |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Silber |
| Aufnahmevermögen | 55 |
| Material | Aluminium |
| Positionen | 55 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15mm OD Fläschchen |
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.