Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR SPE-Säulen aus Polypropylen
Entwickelt für eine gleichbleibend hohe Qualität von Charge zu Charge. Die Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR SPE-Säulen aus Polypropylen enthalten die Kieselguhr-Phase für Flüssig-Flüssig-Extraktionen. Die Säulen verfügen über eine große Porengröße und ein hohes Porenvolumen für die Verwendung mit wässrigen Lösungen mit hoher Viskosität. Volumen von 1 bis 45 ml.
95.55 € - 183.00 €
Spezifikation
Säulentyp | Polypropylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen |
Sorbens | Chromabond XTR |
Typ | Allgemeine Säule |
Benachrichtigungen:
Eluenten mit zu hohem Alkoholgehalt verursachen eine Volumensteigerung der wässrigen Phase auf dem CHROMABOND™ XTR. Hier könnte die Säule überladen und die wässrige Phase aus der Säule verdrängt werden. In diesem Fall muss eine Säule mit höherer Kapazität verwendet werden.
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10216281
|
Macherey-Nagel™
730489 |
15 ml | 3 g |
101.00 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10545371
|
Macherey-Nagel™
730501 |
1 ml | 250 mg | N/A | |||||
10725952
|
Macherey-Nagel™
730505 |
30 ml | 4.5 g |
95.55 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10690532
|
Macherey-Nagel™
730502 |
3 ml | 500 mg |
114.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10286561
|
Macherey-Nagel™
730506 |
45 ml | 8,3g |
105.00 €
30 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Polypropylen-SPE-Säulen mit einem Grundmaterial aus grobkörnigem Kieselgur (auch bekannt als Diatomeenerde, Hydromatrix, Celit) sowie einer großen Porengröße und einem hohen Porenvolumen. Der pH-Wert wässriger Lösungen kann an der Säule von 1 – 13 eingestellt werden, wodurch Proben verschiedener Verbindungen unter optimierten Bedingungen eluiert werden können.
Applikation:
Für die Flüssig-Flüssig-Extraktion hochviskoser wässriger Lösungen ohne Verwendung eines Trenntrichters. Die Säulen zeichnen sich durch eine hohe Wasserbelastbarkeit ohne Durchbruch bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln aus. Sie eignen sich auch zum Entfernen kleiner Wassermengen aus Lösungsmitteln, die nicht mit Wasser mischbar sind.
- Physiologische Flüssigkeiten (Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie
- Farbstoffe in Textilien
- Umwelt- und Lebensmittelanalysen
Vorteile:
- Schnell, reproduzierbar und wirtschaftlich
- Gleichzeitige Vorbereitung mehrerer Proben
- Keine Probleme mit der Phasentrennung — keine Bildung von Emulsionen
- Schnelle Erholzeiten
- Zeit- und Lösungsmitteleinsparung
- Organische Lösungen müssen nach der Trennung nicht getrocknet werden
Spezifikation
Polypropylen | |
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen | |
Chromabond XTR | |
Allgemeine Säule |