Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR SPE-Säulen aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Polypropylen-SPE-Säulen mit einem Grundmaterial aus grobkörnigem Kieselgur (auch bekannt als Diatomeenerde, Hydromatrix, Celit) sowie einer großen Porengröße und einem hohen Porenvolumen. Der pH-Wert wässriger Lösungen kann an der Säule von 1 – 13 eingestellt werden, wodurch Proben verschiedener Verbindungen unter optimierten Bedingungen eluiert werden können.
Applikation:
Für die Flüssig-Flüssig-Extraktion hochviskoser wässriger Lösungen ohne Verwendung eines Trenntrichters. Die Säulen zeichnen sich durch eine hohe Wasserbelastbarkeit ohne Durchbruch bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln aus. Sie eignen sich auch zum Entfernen kleiner Wassermengen aus Lösungsmitteln, die nicht mit Wasser mischbar sind.
- Physiologische Flüssigkeiten (Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie
- Farbstoffe in Textilien
- Umwelt- und Lebensmittelanalysen
Vorteile:
- Schnell, reproduzierbar und wirtschaftlich
- Gleichzeitige Vorbereitung mehrerer Proben
- Keine Probleme mit der Phasentrennung — keine Bildung von Emulsionen
- Schnelle Erholzeiten
- Zeit- und Lösungsmitteleinsparung
- Organische Lösungen müssen nach der Trennung nicht getrocknet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 45 ml |
| Säulentyp | Polypropylen |
| Säulenbettgewicht | 8,3g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen |
| Sorbens | Chromabond XTR |
| Typ | Allgemeine Säule |