Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SB SPE-Säule aus Polypropylen
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
139.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Partikelgröße | 45 μm |
Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10055831
|
Macherey-Nagel™
730079 |
3 mL | 500mg |
209.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10536531
|
Macherey-Nagel™
730078 |
1 ml | 100mg |
243.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10470322
|
Macherey-Nagel™
730322 |
3 mL | 200mg |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10430132
|
Macherey-Nagel™
730323 |
6 mL | 1 g |
203.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10480512
|
Macherey-Nagel™
730426 |
6 mL | 500mg |
139.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Macherey-Nagel CHROMABOND SB Polypropylen SPE-Kolonne, Kolonnenfassungsvermögen:6 ml, Partikelgröße:45 μm, Basismaterial:Silika, Kolonnentyp:SPE, zur Verwendung mit:Festphasenextraktion (SAX), Porengröße:60 , Sorbens:Chromabond SB, Oberfläche:500 m2/g
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
500 m2/g |