Learn More
Macherey-Nagel™ Adapter zur Kombination von mehreren Glas- Säulen mit Einmalspritzen,(VE=10St)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
3 ml- und 6 ml-Glassäule
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3 ml- und 6 ml-Glassäule |
| Typ | Adapter |
| Material | PVDF |
| Menge | 10/Packung |