Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Polypropylen, leer
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor. Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Macherey-Nagel™ 730160
134.37 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
- Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
- Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
- Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
- Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Spezifikation
3 mL | |
50/Packung | |
CHROMABOND Adsorptionsmittel | |
Polyethylen-Fritten, Filterelement |
Leer | |
Festphasenextraktion | |
Polypropylen SPE-Säule |