Learn More
Macherey-Nagel™ X20 Chromabond Flash DL 40 Leersäulen 75 ml
Marke:  Macherey-Nagel™ 732983
Artikelnummer. 15333491
  • 256.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
171 mm
Polyethylen
Flash-DL-Kartusche