Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND, Adapter für 15 ml, 45 ml und 70 ml CHROMABOND Kartuschen (VE=10Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
15, 45, 70 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15, 45, 70 ml |
| Typ | Adapter |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 10/Packung |