Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054280
  • 154.00 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
6 mL
1000mg
45 μm
SPE-Säule
Hydrophob
500 m2/g
14%
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktion
Chromabond C18 ec
Ja
60 μm