Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Durchflusshähne Messing, vernickelt, verchromt (VE=12Stck.)
Zur Verwendung mit Vakuumkammern
Marke: Macherey-Nagel™ 730189.12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.Spezifikation
Schutz vor Kreuzkontamination | |
Ventil | |
Messing | |
12/Packung |