Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Adapter
Marke: Macherey-Nagel™ 730100.4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Combination with 1, 3, 6 mL Polypropylene Column | |
Adapter | |
4 Pack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Adapter > For Use With: For Combination with 1, 3, 6mL Polypropylene Column
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur