Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe Artikelnummer.: 15653074
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Artikelnummer. 15653074
L
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2X-Large
Artikelnummer. 15653074
Marke: Ansell™ 93260090
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dünner, aber beständiger Schutz gegen Chemikalien bei unerreichtem Tragekomfort. Microflex™ 93-260 Einweg-Handschuhe bestechen durch ihre lösungsmittelbeständige Außenseite, ihre säure- und basenbeständige Mittelschicht sowie eine Innenschicht, die das Anziehen erleichtert.
  • Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
  • Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
  • Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
  • Die niedrigere akzeptable Pinhole-Rate (@@@0.65@@@ AQL) und die verlängerte Stulpe sorgen für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Substanzen
  • Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III
Farbe Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Material Nitril, Neopren
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe L
Dicke (metrisch) 0,198mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Abgerundet, länglich
Modell 93-260
Verpackungsart Spenderbox
Durchstechfestigkeit 0.65 AQL
Menge 50/Packung
Beständig gegen Aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Basen
Zugfestigkeit 22 MPa
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 111 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ansell - Microflex 93-260 Gloves
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
      Aktionscode: 24131
      Gültig bis zum2025-07-08
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe >