Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen
Für den optimalen Schutz des Inhalts vor vorzeitiger Alterung. Azpack™ Gefriertrocknungs- und Injektionsfläschchen schützen deren Inhalt vor Integritäts- und Wirksamkeitsverlusten.
116.30 € - 389.00 €
Spezifikation
Typ | Fläschchen |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | FIOLAX™ Glas |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10653205
|
Azpack™
10653205 |
2 mL | 14,25 mm (Hals-AD) | 39,5 mm |
389.00 €
441 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10482913
|
Azpack™
10482913 |
10 mL | 24,25 mm (Hals-AD) | 46 mm |
242.00 €
154 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10720634
|
Azpack™
VGA-220-121U |
5 ml | 22.25 mm (Neck O.D.) | 38 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus FIOLAX™ neutralem, klarem Glas
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit, Neutralität und Undurchlässigkeit
- Crimphals
- Ohne Kappen
Spezifikation
Fläschchen | |
Durchsichtig | |
FIOLAX™ Glas | |
Klemme |