Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Probenfläschchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 mL
5 ml
10 mL
Durchmesser (metrisch):
14,25 mm (Hals-AD)
22,25 mm (Hals-AD)
24,25 mm (Hals-AD)
Höhe (metrisch):
38 mm
39,5 mm
46 mm
Packungsgröße:
154 Stück
186 Stück
441 Stück
Description
- Hergestellt aus FIOLAX™ neutralem, klarem Glas
- Außergewöhnliche chemische Beständigkeit, Neutralität und Undurchlässigkeit
- Crimphals
- Ohne Kappen
Specifications
Specifications
| Typ | Vial |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Farbe | Klar |
| Material | FIOLAX™ Glas |
| Flaschenhalstyp | Crimp |
| Menge | 186/Pk. |
| Verschlussgröße | 20mm |
| Durchmesser (metrisch) | 22,25 mm (Hals-AD) |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12.6 mm |
| Höhe (metrisch) | 38 mm |